Merck
778885
Sigma-Aldrich
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
別名:
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N2
CAS番号:
分子量:
236.31
Beilstein:
11652813
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
フォーム
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥97.0%
不純物
≤5% water
SMILES記法
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
InChI Key
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
778885-1G:
778885-VAR:
778885-250MG:
778885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)