グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
品質水準
アッセイ
≥90.0% cyclodextrin basis (HPLC)
形状
powder
損失
≤11.0% loss on drying
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI Key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Octakis-(2,3-di-O-methyl-6-O-carboxymethyl)-γ-cyclodextrin sodium salt (ODMCM). ODMCM is used in capillary electrophoresis as a chiral resolving agent.
- Water-soluble cyclodextrin thioethers derivatives for the transportation of hydrophobic drugs.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
779431-100G:
779431-1KG:
779431-25KG:
779431-BULK:
779431-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック