詳細
volume resistivity 9 - 10 μΩ-cm
品質水準
アッセイ
75-85% (Solids content)
形状
paste (white)
粘度
9000-12000 mPa.s (at shear rate of 10 sec-1 at 25°C)
詳細
アプリケーション
This Conductive Silver Printing Ink provides outstanding conductivity at low cure temperatures. It provides extremely low resistance of printed conducting tracks, essential for the photovoltaic applications, and is a key enabler in plastic electronics such as DSSC; OPV; CdTe solar cells etc.,by providing lowest track resistances of printed current collectors.
The Conductive Silver Printing Ink is comprised of a mixture of pure silver particles and an organometallic silver compound in an organic medium. When printed on polyester films, and then heated to 160 - 180°C, the particles consolidate to form a chemically-welded, continuous metal track.
法的情報
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791881-10G:4548173358604
791881-BULK:
791881-VAR:
791881-20G:4548173358611
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
太陽電池、ディスプレイ、センサーおよびバイオメディカルデバイスなどのアプリケーションにおいて、導電性電極のパターニング技術の向上が求められています。
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。