About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2
CAS番号:
分子量:
106.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
SMILES記法
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
InChI Key
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
797138-1G:
797138-VAR:
797138-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)