Merck
799238
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C5H2215N2O4
CAS番号:
分子量:
254.25
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C]([13C@]([H])([15NH2])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][15NH]C(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1,13+1
InChI Key
VVQIIIAZJXTLRE-JHLHIYTKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
799238-BULK:
799238-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)