Merck
802980
Sigma-Aldrich
5-Ethynylpyrimidine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2
CAS番号:
分子量:
104.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
mp
80 °C
SMILES記法
C#CC1=CN=CN=C1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-3-7-5-8-4-6/h1,3-5H
InChI Key
GFVQKBROKWSUNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802980-BULK:
802980-1G:
802980-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1