アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
SMILES記法
O=C(N([C@H](C(C=CC=C1)=C1C2)[C@H]2C3)S3(=O)=O)/C=C/C(N4[C@H](C(C=CC=C5)=C5C6)[C@H]6CS4(=O)=O)=O
InChI
1S/C24H22N2O6S2/c27-21(25-23-17(13-33(25,29)30)11-15-5-1-3-7-19(15)23)9-10-22(28)26-24-18(14-34(26,31)32)12-16-6-2-4-8-20(16)24/h1-10,17-18,23-24H,11-14H2/b10-9+/t17-,18-,23+,24+/m1/s1
InChI Key
CZVFUQRTDAQUQL-SKLQJEMHSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
804371-VAR:
804371-BULK:
804371-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.