Merck
804916
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Bromophenyl)vinylboronic acid MIDA ester
別名:
MIDA084
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13BBrNO4
分子量:
337.96
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
mp
218-223 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H13BBrNO4/c1-16-8-12(17)19-14(20-13(18)9-16)7-6-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-7H,8-9H2,1H3/b7-6+
InChI Key
DGIULDYIMUHJCF-VOTSOKGWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804916-1G:
804916-BULK:
804916-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)