安全性情報
83711
Sigma-Aldrich
ロジウム-活性炭
5% rhodium (Rh) basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
濃度
5% Rh
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83711-1G:4548174007846
83711-BULK:
83711-5G:4548174007853
83711-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)