Merck
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-methyl ester
99%
別名:
L-Glutamic acid γ-methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
1725252
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
光学活性
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
858269-5G:
858269-VAR:
858269-BULK:
858269-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)