Merck
49518
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO4
CAS番号:
分子量:
203.24
Beilstein:
2049031
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-7(11)5-4-6(10)8(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI Key
OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49518-BULK:
49518-1G:
49518-VAR:
49518-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)