Merck
901415
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブチル)-N-((エトキシカルボノチオイル)チオ)-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアミド
別名:
アレクサニアンキサンチル化試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17F6NO2S2
CAS番号:
分子量:
433.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
mp
40-46 °C
官能基
amine
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)N(SC(=S)OCC)C(C)(C)C)C(F)(F)F
アプリケーション
Alexanian.研究所が報告したように、この試薬は、アルカンの位置選択的な分子間C-Hキサンチル化に使用され、それ以外の不活性C-H結合の急速な多様化をもたらします。キサンテート基を導入すると、ハロゲン化、重水素化、ビニル化、およびヒドロキシル化などいくつかの脂肪族C-H変換を介して、多様な製品類似体に直接アクセスできます。製品は、使用しないときはバイアルに入れてホイルで包み、フリーザーに保管するのが最善です。それでも、分解のリスクなしに実験台上で計量することができます。この製品は、UNC-Chapel HillおよびErik Alexanianと協力して提供されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901415-BULK:
901415-VAR:
901415-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William L Czaplyski et al.
Journal of the American Chemical Society (2016-10-16)
Intermolecular functionalizations of aliphatic C-H bonds offer unique strategies for the synthesis and late-stage derivatization of complex molecules, but the chemical space accessible remains limited. Herein, we report a transformation significantly expanding the chemotypes accessible via C-H functionalization. The C-H