アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
52-56 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
InChI Key
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
902640-BULK:
902640-VAR:
902640-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)