フォーム
powder or solid
色
white to off-white
SMILES記法
O=P(C1=CC=CC=C1)(C(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
InChI Key
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The extinction coefficient of the new water-dispersible nanoparticles of TPO is more than 300 times larger than the best and most used commercially available water-soluble photoinitiator, Irgacure 2959. The TPO nanoparticles absorb significantly in the range from 385 to 420 nm, making them suitable for use in commercially available, low-cost, light-emitting diode-based 3D printers and UV-curing devices.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
906816-VAR:
906816-BULK:
906816-1G:
906816-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
水溶媒中での光重合を可能にする新たな化合物として、LAPおよび水分散性TPOナノ粒子光重合開始剤をご紹介します。
Water-dispersible photoinitiator nanoparticles enable novel formulations for 3D bioprinting, tissue engineering, and device manufacturing.
関連コンテンツ
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
組織工学では、損傷した組織を修復または置き換えるために、体内の微小環境を模倣して、足場、生きた細胞、生物学的活性分子から組織を構築します。