安全性情報
911631
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Micro
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.51
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a component of our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize microparticles 1-30 μm in size. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a polymer stabilizer.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
911631-VAR:
911631-50ML:
911631-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)