Merck
912964
Sigma-Aldrich
(R,R)-BABIBOP
≥97%
別名:
(3R,3′R)-3,3′-Di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28O2P2
CAS番号:
分子量:
386.40
UNSPSCコード:
12352200
フォーム:
powder
アッセイ:
≥97%
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99% (HPLC)
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
アプリケーション
(R,R)-BABIBOP is a P-chiral biaryl biphosphorus ligand used in Pd, Cu, and Rh-catalyzed asymmetric hydrogenations.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法的情報
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
912964-250MG:
912964-50MG:
912964-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient P-Chiral Biaryl Bisphosphorus Ligands for Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
Jiang W, et al.
Chin. J. Chem. (2017)