Merck
912468
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-iPr-BIDIME
≥95%
別名:
(2S,3S)-3-(tert-butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29O3P
CAS番号:
分子量:
372.44
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
形状
powder
光学純度
ee: ≥99% (HPLC)
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
アプリケーション
(2S,3S)-iPr-BIDIME is a P-chiral monophosphorus ligand used for the transition metal-catalyzed asymmetric Suzuki-Miyaura and hydroboration reactions.
法的情報
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
912468-VAR:
912468-BULK:
912468-250MG:
912468-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Guangqing Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(2), 570-573 (2013-10-24)
Efficient asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reactions are employed for the first time in total syntheses of chiral biaryl natural products korupensamine A and B in combination with an effective diastereoselective hydrogenation, allowing ultimately a concise and stereoselective synthesis of michellamine B.
Naifu Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6746-6749 (2015-05-06)
The rhodium-catalyzed asymmetric hydroboration of α-arylenamides with BI-DIME as the chiral ligand and (Bpin)2 as the reagent yields for the first time a series of α-amino tertiary boronic esters in good yields and excellent enantioselectivities (up to 99% ee).