アプリケーション
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914932-1ML:
914932-VAR:
914932-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials.
Chemical reviews, 114(19), 9281-9282 (2014-10-09)
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review.
Toxicological & Environmental Chemistry, 97:5, 491-514 (2015)
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
資料
単分散で非凝集の酸化チタンナノ粒子をご紹介します。酸化チタンナノ粒子は、広範な用途(塗料、医薬品、食品、化粧品、光触媒、組織工学、生物医学など)での応用が期待されています。
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.