Merck
917079
Sigma-Aldrich
PhotoHA-IRG, methacrylated hyaluronic acid bioink kit, with Irgacure
別名:
3D Bioprinting, Bioink, HAMA, Hyaluronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.23
詳細
Methacrylated hyaluronic acid:
Degree of methacrylation: ≥ 45-65%
品質水準
無菌性
sterile; sterile-filtered
分子量
Mw 100-150  kDa
組成
Product components :
Methacrylated hyaluronic acid (100 mg)
Irgacure photoinitiator (100 mg)
保管温度
−20°C
アプリケーション
PhotoHA-IRG bioink kit consists of methacrylated hyaluronic acid (HAMA) and Irgacure photoinitiator. Hyaluronic acid is the most abundant glycosaminoglycan in the body being an important component of several tissues throughout the body. While it is abundant in extracellular matrices, hyaluronic acid also contributes to tissue hydrodynamics, movement and proliferation of cells, and participates in a number of cell surface receptor interactions. The photoinitiator consists of Irgacure 2959 to be formulated in methanol (methanol not included), which allows UV crosslinking of the printed structure at 365 nm. PhotoHA-IRG provides native-like 3D HA gels, and the final gel stiffness can be customized by changing HA concentrations and crosslinking.
法的情報
PhotoHA is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michelle T Poldervaart et al.
PloS one, 12(6), e0177628-e0177628 (2017-06-07)
In bone regenerative medicine there is a need for suitable bone substitutes. Hydrogels have excellent biocompatible and biodegradable characteristics, but their visco-elastic properties limit their applicability, especially with respect to 3D bioprinting. In this study, we modified the naturally occurring
Sudhir Khetan et al.
Cryobiology, 90, 83-88 (2019-08-06)
While significant progress has been made in directing the behavior of cells encapsulated within three-dimensional (3D) covalently crosslinked hydrogels, the capacity of these materials to support in situ cryopreservation of cells directly within the gels has not been assessed. Here