安全性情報
920134
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
6 in diameter, CVD on silicon wafer, large grain, avg. no. of layers, 1
別名:
Roll-to-Roll graphene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
製品名
R2R Monolayer large grain CVD graphene on silicon wafer, 6 in diameter, avg. no. of layers, 1
品質水準
詳細
Growth method: roll-to-roll CVD
Wafer: SiO2 (300nm) Si
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
特徴
avg. no. of layers 1
シート抵抗
280 Ω/sq ±10%
サイズ
110 μm × 110 μm ± 10%, grain size
表面被覆率
surface coverage >98%
透過率
>97%
半導体特性
(mobility>3000 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
SMILES記法
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Roll-to-roll, high-quality, monolayer CVD graphene with large grain size (~110μm^2) on 6 inch silicon wafer.
アプリケーション
Our Roll-to-Roll CVD graphene products are true monolayer high quality graphene, fabricated inside a Cleanroom, heavily monitored and QC to assure high reproducibility.
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.
This large grain size graphene product on silicon wafer is ready to use, helps you minimize process time, and increase success rate. This product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based FET, CVD graphene based sensors, and heterostructure based micro/nano electronics.
Application examples:
  • Ultrafast Transistor
  • Optical devices
  • Bio/Gas Sensor
  • Transparent Electrode
  • Flexible Display
  • Smart Coating
  • Thermal management
注意
Be cautious not to drop
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
保管および安定性
Avoid direct sun light, avoid high temperature, avoid high humidity, and avoid dust.
法的情報
Product of LG Electronics, R&D use only
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920134-VAR:
920134-1EA:
920134-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Integrating graphene into semiconductor fabrication lines.
Daniel Neumaier et al.
Nature materials, 18(6), 525-529 (2019-05-23)
Hao-Ling Tang et al.
ACS nano, 11(12), 12817-12823 (2017-11-29)
Two-dimensional (2D) materials are drawing growing attention for next-generation electronics and optoelectronics owing to its atomic thickness and unique physical properties. One of the challenges posed by 2D materials is the large source/drain (S/D) series resistance due to their thinness
Bing Deng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(9), e1800996-e1800996 (2018-10-03)
Chemical vapor deposition (CVD) is considered to be an efficient method for fabricating large-area and high-quality graphene films due to its excellent controllability and scalability. Great efforts have been made to control the growth of graphene to achieve large domain
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
東京大学の丸山茂夫教授に、1D ファンデルワールスヘテロ構造に関する最新の研究活動を紹介していただきました。オプトエレクトロニクスデバイスの多様な構成を詳細に考察し、今後の開発と応用に関する課題と展望を示します。
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。