安全性情報
920061
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A3 size
別名:
Roll-to-Roll graphene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
製品名
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A3 size, avg. no. of layers, 1
品質水準
詳細
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
特徴
avg. no. of layers 1
シート抵抗
240 Ω/sq ±10%
サイズ
2.2 μm × 2.2 μm (±10%), grain size
厚さ
35 μm , Cu Foil
表面被覆率
surface coverage >98%
透過率
>97%
半導体特性
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
SMILES記法
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Roll-to-roll, high-quality, monolayer CVD graphene with small grain size (∼5μm2) on copper foil, A3 size.
アプリケーション
Our Roll-to-Roll CVD graphene products are true monolayer high quality graphene, fabricated inside a Cleanroom, heavily monitored and QC to assure high reproducibility.
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.
This small grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold, biosensors and chemically gated sensors.
注意
Be cautious not to drop
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
保管および安定性
Avoid direct sun light, avoid high temperature, avoid high humidity, and avoid dust.
法的情報
Product of LG Electronics, R&D use only
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920061-BULK:
920061-1EA:
920061-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jinglei Ping et al.
ACS nano, 10(9), 8700-8704 (2016-08-18)
Scalable production of all-electronic DNA biosensors with high sensitivity and selectivity is a critical enabling step for research and applications associated with detection of DNA hybridization. We have developed a scalable and very reproducible (>90% yield) fabrication process for label-free
Omid Akhavan
Journal of materials chemistry. B, 4(19), 3169-3190 (2016-05-21)
Although graphene/stem cell-based tissue engineering has recently emerged and has promisingly and progressively been utilized for developing one of the most effective regenerative nanomedicines, it suffers from low differentiation efficiency, low hybridization after transplantation and lack of appropriate scaffolds required
Bing Deng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(9), e1800996-e1800996 (2018-10-03)
Chemical vapor deposition (CVD) is considered to be an efficient method for fabricating large-area and high-quality graphene films due to its excellent controllability and scalability. Great efforts have been made to control the growth of graphene to achieve large domain
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
東京大学の丸山茂夫教授に、1D ファンデルワールスヘテロ構造に関する最新の研究活動を紹介していただきました。オプトエレクトロニクスデバイスの多様な構成を詳細に考察し、今後の開発と応用に関する課題と展望を示します。
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。