詳細
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
品質水準
バンドギャップ
2.94 eV (Optical, Solution state)
転移温度
crystalline phase to discotic phase 132 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 243 °C (heating)
溶解性
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.4 mg/mL, DMSO < 0.27 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
εmax
73,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
蛍光検出
λem 503 nm, quantum yield 0.48 (pSS(nm) = 232; Fluorescence lifetime (ns) = 7.07)
軌道エネルギー
HOMO -5.47 eV (CV)
LUMO -2.52 eV (CV)
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
保管および安定性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
922854-VAR:
922854-10MG:
922854-10MG-PW:
922854-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
トリフェノキサゾールは、新規electron donor-acceptor材料で、電子特性や光特性などの調節をはじめ、化学修飾による機能化も可能です。
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.