詳細
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
品質水準
溶解性
soluble (DCM,THF > 1 mg /mL, MeCN, DMSO < 1 mg /mL)
λmax
270 nm in ethyl acetate
εmax
86,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
蛍光検出
λem 457 nm, quantum yield 0.43 (pSS(nm) = 187; Fluorescence lifetime (ns) = 4.23)
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Metal cation sensing
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
922277-10MG-PW:
922277-BULK:
922277-10MG:
922277-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
トリフェノキサゾールは、新規electron donor-acceptor材料で、電子特性や光特性などの調節をはじめ、化学修飾による機能化も可能です。
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.