338680
4′-オクチル-4-ビフェニルカルボニトリル
liquid crystal (nematic), 98%
別名:
4′-n-オクチル-4-シアノビフェニル, 4′-オクチル-4-シアノビフェニル, 4′-オクチル-4-ビフェニルカルボニトリル, 4′-オクチル[1,1′-ビフェニル]-4-カルボニトリル, 4-n-オクチル-4′-シアノビフェニル, 4-オクチル-4′-シアノビフェニル, 4-シアノ-4′-n-オクチルビフェニル, 4-シアノ-4′-オクチル-1,1′-ビフェニル, 4-シアノ-4′-オクチルビフェニル, p-n-オクチル-p′-シアノビフェニル, p-オクチル-p′-シアノビフェニル, p-シアノ-p′-オクチルビフェニル
アッセイ
98%
形状
liquid crystal (nematic)
SMILES記法
CCCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C21H25N/c1-2-3-4-5-6-7-8-18-9-13-20(14-10-18)21-15-11-19(17-22)12-16-21/h9-16H,2-8H2,1H3
InChI Key
CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
338680-BULK:
338680-VAR:
338680-250MG:4548173137148
338680-1G:4548173137131