Merck
330817
Sigma-Aldrich
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6C6H4C6H4CN
CAS番号:
分子量:
277.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid crystal
SMILES記法
CCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C20H23N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h8-15H,2-7H2,1H3
InChI Key
ZGOWXOZNUNZPAV-UHFFFAOYSA-N
詳細
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile (7CB) belongs to the family of thermotropic liquid crystals from the CB family. Crystal transition temperature of 7CB is 15oC and it melts at 36oC. 1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
330817-1G:
330817-250MG:
330817-BULK:
330817-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A S Bhadwal et al.
Soft matter, 16(12), 2961-2970 (2020-03-03)
We demonstrate electrically controlled linear translation and precision positioning of a colloidal particle in a soft matter device. The basis of transportation is the time dependent electric field reconfiguration and manipulation of a topological line defect between two distinct hybrid
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.