Merck
366854
Sigma-Aldrich
1-(trans-4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene
liquid crystal (nematic), 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5C6H10C6H4NCS
CAS番号:
分子量:
301.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid crystal (nematic)
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
密度
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C19H27NS/c1-2-3-4-5-6-16-7-9-17(10-8-16)18-11-13-19(14-12-18)20-15-21/h11-14,16-17H,2-10H2,1H3/t16-,17-
InChI Key
STLICVZWECVJDT-QAQDUYKDSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366854-1G:
366854-VAR:
366854-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ameer R K Nassrah et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-13)
We provide experimental evidence for the influence of the molecular structure of the nematic liquid crystal (NLC) on the photoalignment process in three dimensions at the interface with a polymer layer. In particular, the experimental findings are explained through the
資料
超階層性らせん構造を有するヘリカルポリアセチレンに焦点を当てながら、キラルネマチック液晶を不斉液晶反応場とする新しい重合技術について概説しています。
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.