Merck
374784
Sigma-Aldrich
4′-ヒドロキシ-4-ビフェニルカルボニトリル
97%
別名:
4-Hydroxy-4′-cyanobiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4C6H4CN
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid crystal
mp
191-195 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChI Key
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
374784-VAR:
374784-BULK:
374784-1G:4548173141206
374784-5G:4548173141213
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rashmi Prabhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(35), 11935-11952 (2015-08-12)
In this contribution, we present the results of our extensive investigations on the synthesis and phase behavior of five series of dimer-like compounds formed by covalently linking a promesogenic, cyanobiphenyl core, with a nonmesogenic N-(n-alkyl)-salicylaldimine segment via an oxy(oligomethylene)oxy spacer
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.