詳細
mesophase behaviour: Cr86N116I
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
white
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
O(CCCCCCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)C(=O)Oc2c(cc(cc2)OC(=O)c3ccc(cc3)OCCCCCCOC(=O)C=C)C
InChI
1S/C39H44O10/c1-4-36(40)46-26-12-8-6-10-24-44-32-18-14-30(15-19-32)38(42)48-34-22-23-35(29(3)28-34)49-39(43)31-16-20-33(21-17-31)45-25-11-7-9-13-27-47-37(41)5-2/h4-5,14-23,28H,1-2,6-13,24-27H2,3H3
InChI Key
FQCKIWWAEIOPSD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
926809-VAR:
926809-1G:
926809-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)