官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(O2)[C@@H]2C[C@H](C(C)C)CC1
InChI Key
WSHVHJSDSVPPIV-KXUCPTDWSA-N
アプリケーション
cis-(+)-carvomenthene oxide is a valual chiral building block. Used in the synthesis of PSI(O), and generally for synthetic routes involving the addition of a reactive epoxide.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925799-1G:
925799-2G:
925799-VAR:
925799-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)