Merck
928917
Sigma-Aldrich
[CF3]8-DPPF
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H20F24FeP2
CAS番号:
分子量:
1098.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: ligand
mp
154-155 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C[Fe]C.FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)c3cccc3)=C1)(F)F.FC(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)c6cccc6)=C4)(F)F
関連するカテゴリー
アプリケーション
[CF3]8-DPPF is a ferrocenyl phosphine ligand used in a mild Ni catalyzed C-N cross coupling reaction.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
928917-250MG:
928917-VAR:
928917-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richard Y Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(9), 4500-4507 (2020-02-11)
Palladium-catalyzed amination reactions using soluble organic bases have provided a solution to the many issues associated with heterogeneous reaction conditions. Still, homogeneous C-N cross-coupling approaches cannot yet employ bases as weak and economical as trialkylamines. Furthermore, organic base-mediated methods have