Merck
96890
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride
≥97.5% (HPLC)
別名:
Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
330.81
Beilstein:
3578476
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
InChI Key
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride also known as Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96890-5G:
96890-VAR:
96890-1G:
96890-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)