Merck
A46900
Sigma-Aldrich
3-アミノ-2-クロロピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5ClN2
CAS番号:
分子量:
128.56
Beilstein:
109814
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
76-78 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI Key
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A46900-50G:
A46900-VAR:
A46900-10G:
A46900-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)