Merck
A79000
Sigma-Aldrich
4-アミノキナルジン
98%
別名:
4-アミノ-2-メチルキノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2
CAS番号:
分子量:
158.20
Beilstein:
118323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
bp
333 °C (lit.)
mp
162-166 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChI Key
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A79000-25G:
A79000-1KG:
A79000-BULK:
A79000-5G:
A79000-VAR:
A79000-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ishani Deb et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(16), 5782-5790 (2009-07-31)
Based on an established 3D pharmacophore, a series of quinoline derivatives were synthesized. The opioidergic properties of these compounds were determined by a competitive binding assay using (125)I-Dynorphine, (3)H-DAMGO and (125)I-DADLE for kappa, mu, and delta receptors, respectively. Results showed
Stefania Ferrari et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 211-221 (2010-12-04)
Folate analogue inhibitors of Leishmania major pteridine reductase (PTR1) are potential antiparasitic drug candidates for combined therapy with dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitors. To identify new molecules with specificity for PTR1, we carried out a virtual screening of the Available Chemicals