Merck
A80009
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-テトラヒドロ-1-ナフチルアミン
99%
別名:
1-アミノ-5,6,7,8-テトラヒドロナフタレン, 5-アミノテトラリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N
CAS番号:
分子量:
147.22
Beilstein:
387264
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.590 (lit.)
bp
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
InChI Key
SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A80009-1ML:
A80009-5G:
A80009-BULK:
A80009-VAR:
A80009-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)