Merck
A9258
Sigma-Aldrich
p-アルサニル酸
別名:
4-アミノフェニルアルソン酸, 4-アミノベンゼンアルソン酸, 4-アルソン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8AsNO3
CAS番号:
分子量:
217.05
Beilstein:
1102334
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9258-100G:4548173188089
A9258-VAR:
A9258-500G:4548173276083
A9258-5G:4548173276090
A9258-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marianna Czaplicka et al.
Environmental science and pollution research international, 22(21), 16927-16935 (2015-06-26)
The paper presents the kinetics and proposed pathways photodegradation and photooxidation of p-arsanilic acid, in a neutral environment by ozone and hydrogen peroxide. The results showed that in a neutral environment, photoozonation process was characterized by the highest decomposition rate
Han Young Eom et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1006, 151-157 (2015-11-10)
A simple and sensitive derivatization method using toluene-3,4-dithiol as a derivatization reagent for the simultaneous analysis of seven arsenic compounds (roxarsone, nitarsone, p-arsanilic acid, o-arsanilic acid, phenylarsonic acid, phenylarsine oxide, and mono-methylarsonic acid) in chicken muscle was developed and validated