Merck
ALD00130
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7FO3S
CAS番号:
分子量:
190.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.154
密度
1.339 g/L at 25 °C
SMILES記法
FS(C1=CC=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
QHEMDSDRFAIOOU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach for the usage of amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00130-10G:
ALD00130-1G:
ALD00130-BULK:
ALD00130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)