Merck
ALD00617
Sigma-Aldrich
(−)-PI Reagent
≥95%
別名:
(2R,3aS,5R,7aS)-7a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16F5OPS3
CAS番号:
分子量:
446.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
118-123 °C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@@H]3[C@@](O2)(CC[C@H](C3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)25-23(24,22-16)26-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m1/s1
アプリケーション
(−)-PI Reagent is an air- and moisture-tolerant, reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides. The enantiomer, (+)-PI Reagent, is also available.
Learn more about PI and PSI reagents
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00617-5G:
ALD00617-VAR:
ALD00617-25G:
ALD00617-BULK:
ALD00617-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Dongmin Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(12), 5785-5792 (2020-02-29)
Phosphorus Incorporation (PI, abbreviated Π) reagents for the modular, scalable, and stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides are reported. Synthesized from trans-limonene oxide, this reagent class displays an unexpected reactivity profile and enables access to chemical space distinct
資料
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.