2-8°C
SMILES記法
CC(CCO)(C)NC1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,9-10-20)19-15-7-8-17-14(12-15)11-13-5-3-4-6-16(13)17/h3-8,12,19-20H,9-11H2,1-2H3
InChI Key
TXWLZMKGGXBIST-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD01660-250MG-PW:
ALD01660-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)