Merck
ALD01736
Sigma-Aldrich
3-(N-acetyl)-N-(tert-pentyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CC)(C)NC1=CC(NC(C)=O)=CC=C1
InChI
1S/C13H20N2O/c1-5-13(3,4)15-12-8-6-7-11(9-12)14-10(2)16/h6-9,15H,5H2,1-4H3,(H,14,16)
InChI Key
PVDMTELZFVTRSO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
その他情報
Product of KemXTree
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD01736-250MG-PW:
ALD01736-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)