Merck
ALD01670
Sigma-Aldrich
3-methyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)butan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
oil
フォーム
oil
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CCO)NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C12H16F3NO/c1-11(2,7-8-17)16-10-5-3-9(4-6-10)12(13,14)15/h3-6,16-17H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
VOUKLDFTSAELPS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
その他情報
Product of KemXTree
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD01670-250MG-PW:
ALD01670-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)