Merck
ALD01818
Sigma-Aldrich
4-(tert-butylamino)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)NC1=CC=C(C(N)=O)C=C1
アプリケーション
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
その他情報
Product of KemXTree
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
Jan Code
ALD01818-250MG:
ALD01818-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.