Merck
BAF367392000
SP Bel-Art® Economy Scoops
stainless steel, nominal capacity 2000 mL (68 mm)
別名:
spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36739-2000
全長
14.75 in. (375 mm)
bowl diam.
5.875 in. (150 mm)
公称容量
2000 mL (68 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage.
特徴および利点
  • Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • Useful in applications with limited salt exposure
  • 304 grade stainless steel
  • Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)