Merck
BR362138
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
pear-shaped, cylindrical, former standard ASTM D96
別名:
BLAUBRAND®, チューブ, 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass
cylindrical
pear-shaped
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 700 × g
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND 362138
L
160 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)