メーカー/製品名
BRAND 61605
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® silicone paste UNISILKON TK M 1011 comes in a convenient 50 g tube and features a low viscosity formulation, making it ideal for various applications. With an operating temperature range of -40 to 160 °C, this silicone paste is highly versatile and suitable for use in extreme conditions. It is specifically designed for greasing ground joints, ensuring a smooth and effective seal.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)