Merck
BR708210
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
1, 2, 5 and 10 mL, FEP tube, L 70-140 mm, individual adjustment of length
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
FEP tube
メーカー/製品名
BRAND 708210
包装
1 ea of
L
70-140 mm
外径
6 mm
キャパシティ
1, 2, 5 and 10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adjusts to various bottle heights.
法的情報
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)