アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
130-132 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C115908-5L:
C115908-25G:
C115908-BULK:
C115908-VAR:
C115908-100ML:
C115908-100G:
C115908-25ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)