Merck
CF0013
Sigma-Aldrich
Acid C2F5-Togni reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C9H4F5IO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
保管温度
−20°C
SMILES記法
[I]1(OC(=O)c2c1cccc2)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F5IO2/c10-8(11,12)9(13,14)15-6-4-2-1-3-5(6)7(16)17-15/h1-4H
アプリケーション
Togni-C2F5-reagent II is an extension of the existing Togni-CF3-reagent II (771147) showing exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CF0013-500MG:4548173366647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.