アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
83-84 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
InChI Key
SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D58406-VAR:
D58406-5G:
D58406-BULK:
D58406-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Environmental science & technology, 50(15), 8196-8204 (2016-07-06)
Column chromatography was evaluated as a method to obtain organic cation sorption isotherms for environmental solids while using the peak skewness to identify the linear range of the sorption isotherm. Custom packed HPLC columns and standard batch sorption techniques were