アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI Key
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D58600-5G:
D58600-25G:
D58600-VAR:
D58600-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)