Merck
C27204
Sigma-Aldrich
2-クロロベンジルアミン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
141.60
Beilstein:
907186
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI Key
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C27204-25G:
C27204-VAR:
C27204-BULK:
C27204-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)